Key Documents
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O5Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.08
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
mp
200 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
Klucz InChI
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3