Merck
494615
Sigma-Aldrich
Piperidine, polymer-bound
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
(Piperidinomethyl)polystyrene, 1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
3.0-4.0 mmol/g loading
Zastosowanie
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
494615-100G
494615-25G4061832945699
494615-5G4061832945705