Merck
538736
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Benzyldiisopropylamine, polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, Diisopropylaminomethyl-polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, ‘Hünig’s base’ on polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
2.0-3.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
Klucz InChI
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)