Kluczowe dokumenty
493813
Morpholine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.75-3.25 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Kopolimer N-winylobenzylomorfoliny i diwinylobenzenu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
2.75-3.25 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
ciąg SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Klucz InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
493813-25G | 4061833547885 |
493813-5G |