Merck
197734
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)silane
99%
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)benzene, Phenyltrimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.29
Beilstein:
1855012
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs