Kluczowe dokumenty
455113
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
455113-1G | |
455113-5G | 4061837073595 |