Merck
226467
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthio)silane
97%
Synonim(y):
(Phenylthio)trimethylsilane, S-(Trimethylsilyl)thiophenol, Phenyl trimethylsilyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.36
Beilstein:
1905944
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)