Merck
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
mp
80 °C
ciąg SMILES
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
Klucz InChI
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1