Merck
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
96.5 °C
ciąg SMILES
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
Klucz InChI
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2