Merck
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonim(y):
Odczynnik Hellera-Sarponga
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
45-50 °C
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
Klucz InChI
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)