Merck
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimide
97%
Synonim(y):
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
32-36 °C
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)