Merck
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Synonim(y):
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)