Kluczowe dokumenty
674397
11-Amino-1-undecanethiol hydrochloride
97%
Synonim(y):
AUT, 11-Aminoundecanethiol hydrochloride, 11-Mercaptoundecylamine, MUAM
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
120-170 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].NCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25NS.ClH/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13;/h13H,1-12H2;1H
Klucz InChI
LOQACAFAHHWTBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be self-assembled onto gold electrodes for a study on the effect of terminal groups on the redox responses of ferrocene derivatives using the voltammetric method.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.