746614
SAM Formation reagent for carboxylic acid terminated monolayer on gold surface
Synonim(y):
Carboxylic acid-SAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kwas karboksylowy - SAM to zakończona kwasem monowarstwa samoorganizująca się na powierzchni złota, która jest wykorzystywana głównie do unieruchamiania atomów powierzchniowych. Utworzona warstwa SAM ma wysoki stopień orientacji molekularnej. Odczynnik ten jest głównie wykorzystywany w nauce o powierzchni, biomineralizacji i zastosowaniach opartych na czujnikach.
Zastosowanie
Służy do przygotowania zakończonych kwasem karboksylowym monowarstw samoorganizujących się (SAM) na powierzchniach złota jako biosensorów wykrywanych za pomocą QCM (Quartz Crystal Microbalance), SPR (Surface Plasmon Resonance) i analizy elektrochemicznej.
W połączeniu z metodą aktywacji grupy karboksylowej za pomocą NHS/WSC, kwas karboksylowy-SAM może być stosowany jako interfejs do unieruchamiania białek lub peptydów i innych ligandów na powierzchniach złota.
Ten odczynnik do tworzenia SAM wykazuje mniej niespecyficzne wiązanie niż te zwykle przygotowywane z kwasem karboksylowym-SAM.
Przechowywanie: Przechowywać szczelnie zamknięty; zapakowany w azot; przechowywać w chłodnym (0 ~ 5 ° C); ciemnym i suchym miejscu.
W połączeniu z metodą aktywacji grupy karboksylowej za pomocą NHS/WSC, kwas karboksylowy-SAM może być stosowany jako interfejs do unieruchamiania białek lub peptydów i innych ligandów na powierzchniach złota.
Ten odczynnik do tworzenia SAM wykazuje mniej niespecyficzne wiązanie niż te zwykle przygotowywane z kwasem karboksylowym-SAM.
Przechowywanie: Przechowywać szczelnie zamknięty; zapakowany w azot; przechowywać w chłodnym (0 ~ 5 ° C); ciemnym i suchym miejscu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Effects of self-assembled monolayers on amperometric glucose biosensors based on an organic-inorganic hybrid system
Wang, Huihui;
Sensors and Actuators B, Chemical, 168, 249-255 (2012)
J Christopher Ball et al.
Analytical chemistry, 75(24), 6932-6937 (2003-12-13)
The enzyme beta-galactosidase has been covalently immobilized onto a gold-coated magnetoelastic film via a self-assembled monolayer (SAM) of omega-carboxylic acid alkylthiol. Use of magnetoelastic transduction allows for the wireless monitoring of enzymatic activity through the associated change in the frequency
Preparation, modification, and crystallinity of aliphatic and aromatic carboxylic acid terminated self-assembled monolayers.
Arnold R, et al.
Langmuir, 18(10), 3980-3992 (2002)
Influence of gold substrate topography on the voltammetry of cytochrome c adsorbed on carboxylic acid terminated self-assembled monolayers.
Leopold MC and Bowden EF
Langmuir, 18(6), 2239-2245 (2002)