792438
NTA terminal-SAM formation reagent
Synonim(y):
Kwas nitrylotrioctowy SAM, NTA-SAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3 jednostki produktu 2 μmol na zestaw.
Zastosowanie
Używany do przygotowania zakończonych kwasem nitrylotrioctowym (NTA) samoorganizujących się monowarstw (SAM) na powierzchniach złota jako biosensorów wykrywanych przez SPR (Surface Plasmon Resonance).
Uwaga dotycząca przygotowania
Sugerowana metoda przygotowania powierzchni NTA-SAM na złotym podłożu.
1. Dodaj 1 ml etanolu do probówki i pipetą rozpuść odczynnik, aby przygotować 2 mmol/L roztwór NTA-SAM. Roztwór rozcieńczyć 10-krotnie etanolem do następnego kroku.
2. Oczyść złotą powierzchnię podłoża roztworem Piranha przed przygotowaniem NTA-SAM. Zanurzyć podłoże w przygotowanym roztworze odczynnika i inkubować przez noc w temperaturze pokojowej.
3. Przemyć podłoże kilka razy kolejno etanolem i oczyszczoną wodą.
1. Dodaj 1 ml etanolu do probówki i pipetą rozpuść odczynnik, aby przygotować 2 mmol/L roztwór NTA-SAM. Roztwór rozcieńczyć 10-krotnie etanolem do następnego kroku.
2. Oczyść złotą powierzchnię podłoża roztworem Piranha przed przygotowaniem NTA-SAM. Zanurzyć podłoże w przygotowanym roztworze odczynnika i inkubować przez noc w temperaturze pokojowej.
3. Przemyć podłoże kilka razy kolejno etanolem i oczyszczoną wodą.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Ismael Plaza-Ga et al.
Journal of nanobiotechnology, 17(1), 108-108 (2019-10-19)
A major bottleneck in drug delivery is the breakdown and degradation of the delivery system through the endosomal/lysosomal network of the host cell, hampering the correct delivery of the drug of interest. In nature, the bacterial pathogen Listeria monocytogenes has