Kluczowe dokumenty
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Synonim(y):
Atto 647 N - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
Kod UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Próba
≥80% (HPCE)
fluorescencja
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
przydatność
suitable for fluorescence
metoda wykrywania
fluorometric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Zastosowanie
do wykrywania fluorescencji białek znakowanych HIS
Informacje prawne
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. W przypadku zamiaru komercjalizacji należy skontaktować się z właścicielem praw własności intelektualnej (ATTO-TEC GmbH, Niemcy) w celu uzyskania licencji.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)