Merck
14580
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine hydrate
≥97.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26 (anhydrous basis)
Beilstein:
9141770
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine hydrate, ≥97.0% (TLC)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
WTVPNZLAZFGAFK-FJXQXJEOSA-N
Opis ogólny
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine hydrate is a synthetic amino acid used in solution phase peptide synthesis.
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Wodzian N i alfa;N i alfa;-bis(karboksymetylo)-lizyny w rozwoju biosensorów:</strong> Zhang i in. zbadali zastosowanie funkcjonalizowanego tlenku grafenu do wytwarzania biosensorów mających na celu wykrywanie paraoksonu, środka nerwowego, w którym wodzian N i alfa;N i alfa;-bis(karboksymetylo)-lizyny jest stosowany jako część procesu krok po kroku do zakotwiczenia na materiałach opartych na GO (Zhang et al., 2014).</li>
<li><strong>Ulepszenia oczyszczania białek:</strong> Wodzian N,N-bis(karboksymetylo)-l-lizyny (ANTA) jest stosowany w syntezie superparamagnetycznych nanocząstek Fe3O4/Au jako środek sprzęgający. Ułatwia on przyłączanie jonów Co2+ do zmodyfikowanych powierzchniowo nanocząstek Fe3O4/Au, w wyniku czego powstają nanocząstki Fe3O4/Aun i ndash;ANTA i ndash;Co2+ (Zhang et al., 2013).</li>
</ul>
Komentarz do analizy
may contain up ~2 mol water and ~10% inorganic salts
Inne uwagi
Tricarboxylic acid used for preparing chelating resins employed for the chromatography of proteins
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
E Hochuli et al.
Journal of chromatography, 411, 177-184 (1987-12-18)
A novel nitrilotriacetic acid adsorbent has been prepared for metal chelate affinity chromatography. The new resin is a quadridentate chelate former and specially suitable for metal ions with coordination numbers of six, since two valencies remain for the reversible binding