Kluczowe dokumenty
SYV00005
6-Amino-2-[bis(carboxymethyl)amino]hexanoic acid
Synonim(y):
Kwas (S)-2,2′-((5-amino-1-karboksypentylo)azanodiylo)diaoctowy, Kwas N-(5-amino-1-karboksypentylo)iminodioctowy, Kwas lizyno-N,N-dioctowy, N2,N2-bis(karboksymetylo)-L-lizyna
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
NCCCCC(C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
SYFQYGMJENQVQT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYV00005-1G | 4061825128627 |