Merck
760080
Sigma-Aldrich
4′-Mercaptobiphenylcarbonitrile
97% (GC)
Synonim(y):
4′-Mercapto-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97% (GC)
Formularz
powder
mp
127-132 °C
ciąg SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NS/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Klucz InChI
ZZSHJNKMDIZSFY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Materiał ten jest używany do dostrajania właściwości elektronicznych i późniejszego pokrycia powierzchni złota/monowarstwy.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikolaus Meyerbröker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(25), 9583-9592 (2012-06-02)
Here we describe the behavior of self-assembled monolayers (SAMs) of 4'-cyanobiphenyl-4-thiol (CBPT) on Au(111) upon electron irradiation. Under such a treatment, the aromatic framework of CBPT SAMs is laterally cross-linked while the nitrile groups, located at the SAM-ambience interface, are
Ferdinand Rissner et al.
ACS nano, 4(11), 6735-6746 (2010-11-05)
The electronic structure of mixed self-assembled monolayers (SAMs) on Au(111) surfaces is modeled using slab-type density-functional theory calculations. The studied molecules have a dipolar character induced by polar and electron donating or accepting tail-group substituents. The resulting electronic structure of