Kluczowe dokumenty
W389404
Phenylethyl mercaptan
≥99%, FG
Synonim(y):
2-Phenylethanethiol, 2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W389404-100G | 4061838446671 |
W389404-1KG | 4061838439727 |
W389404-25G | 4061838446688 |
W389404-SAMPLE |