PPHG04700
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonim(y):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
1 h at 90 °C
śr. filtra
47 mm
grubość
210 μm ± 50 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.2 μm pore size
>40 % porosity
punkt pęcherzykowania
>15 psi, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Cechy i korzyści
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
produkt powiązany
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.
Przegląd mikroplastików, przepisy dotyczące testowania i wybór filtrów do zbierania, przygotowywania i analizy próbek mikroplastików.