Key Documents
PPHG01300
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonim(y):
Hydrophilic 0.2 µm Polypropylene cut disc, Polypropylene membrane filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiały
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
1 h at 90 °C
śr. filtra
13 mm
grubość
210 μm ± 50 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
wielkość porów
0.2 μm pore size
>40 % porosity
punkt pęcherzykowania
>15 psi, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Zastosowanie
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Cechy i korzyści
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.