Kluczowe dokumenty
348414
1-Butylimidazole
98%
Synonim(y):
1-Butyl-1H-imidazole, 1-n-Butylimidazole, N-(n-Butyl)imidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, N-Butylimidazolium
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
114-116 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCn1ccnc1
InChI
1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?