Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCn1ccnc1
InChI
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-7-9-13-10-8-12-11-13/h8,10-11H,2-7,9H2,1H3
Klucz InChI
KLMZKZJCMDOKFE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)