Merck
369713
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-methylimidazole
technical grade, 90%
Synonim(y):
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5645 (lit.)
bp
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Benzyl-2-methylimidazole is a nitrogen heterocycle and forms mixed ligand Pt(II) complexes. 1-Benzyl-2-methylimidazole on treatement with ammonia and sodium yields 2-methylimidazole. Deposition of plasma-polymerized 1-benzyl-2-methylimidazole (PPBMI) thin films onto glass substrates by glow discharge technique have been reported.
Zastosowanie
1-Benzyl-2-methylimidazole may be employed as catalyst to investigate the effect of catalysts on the curing reaction of the biphenyl epoxy (4,4′-diglycidyloxy-3,3′,5,5′-tetramethyl biphenyl)dicyclopentadiene type phenolic resin system.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Structural and Optical Properties of Plasma-Polymerized 1-BENZYL-2-METHYLIMIDAZOLE Thin Films.
Sarker RB and Bhuiyan AH.
International Journal of Modern Physics B, 25(14), 1941-1955 (2011)
Julien Sarju et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (39)(39), 5302-5312 (2008-10-02)
The nitrile ligands in trans-[PtX2(PhCN)2] (X = Cl, Br, I) undergo sequential 1,3 dipolar cycloadditions with nitrones R1R2C=N+(Me)-O(-) (R1 = H, R2 = Ph; R1 = CO2Et, R2 = CH2CO2Et) to selectively form the Delta4-1,2,4-oxadiazoline complexes trans-[PtX2(PhCN) (N=C(Ph)-O-N(Me)-CR1R2)] or trans-[PtX2(N=C(Ph)-O-N(Me)-CR1R2)2]
Kinetic study of the effect of catalysts on the curing of biphenyl epoxy resin.
Han S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 68(7), 1125-1137 (1998)
Studies on imidazole compounds; a synthesis of imidazoles with functional groups in the 2-position.
R G JONES
Journal of the American Chemical Society, 71(2), 383-386 (1949-02-01)
Rahul A Patil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4645-4655 (2018-01-31)
The rapid expansion in the study and use of ionic liquids (ILs) is a result of their unique properties including negligible volatility, high thermal stability, and ability to dissolve disparate compounds. However, because ILs have infinitely variable structures (often referred