Merck
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
Synonim(y):
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer FEMA:
3932
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.395
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)