Merck
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
4026
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.316
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
klasa czystości:
FG
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
ciąg SMILES
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
Klucz InChI
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)