Merck
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
Numer FEMA:
4149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.769
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grape; grapefruit; fruity
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)