Merck
791938
Sigma-Aldrich
Carfilzomib-(morpholine-d8)
98 atom % D, 97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40D8H49N5O7
Masa cząsteczkowa:
727.96
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97%
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@@H](CC(C)C)C([C@@]4(C)CO4)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1/i18D2,19D2,20D2,21D2
Klucz InChI
BLMPQMFVWMYDKT-HEMZLDBQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)