Merck
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer FEMA:
4608
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.945
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; fruity
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.89 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)