Merck
256145
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrolein
contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-Ethylpropenal, 2-Methylenebutyraldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1098378
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-etyloakroleina może być stosowana jako promotor do syntezy 2-alkilo-chroman-4-onów poprzez katalizowaną rodem reakcję annulacji 1,3-dienów z aldehydami salicylowymi lub alkoholami 2-hydroksybenzylowymi.
Może być również stosowany jako reagent:
  • W całkowitej syntezie (±)-tabersoniny, alkaloidu indolowego z rodziny Aspidosperma.
  • Do przygotowania 2-etylobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksyaldehydu poprzez enancjoselektywną reakcję Dielsa-Aldera z cyklopentadienem w obecności chiralnego katalizatora kwasu Lewisa.
  • Synteza 5-etylo-2,3-pirydynokarboksylanu dietylu w reakcji z estrem dietylowym kwasu 2-chloro-3-okso-bursztynowego przy użyciu octanu amonu jako katalizatora.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L M Appelman et al.
Toxicology, 22(1), 79-87 (1981-01-01)
The subacute inhalation toxicity of alpha-ethylacrolein was examined in rats by repeated exposure of 4 groups of 10 males and 10 females each to alpha-ethylacrolein vapour at concentrations of 0, 2.0, 9.8 or 48.4 ppm, respectively, (6 h/day, 5 days/week)
Ravindra A De Silva et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(28), 9622-9623 (2009-06-26)
An entirely carbohydrate-based immunogen consisting of a zwitterionic polysaccharide (ZPS) PS A1 and the well-known tumor antigen Tn has been designed, synthesized, and studied for immunological effects. The PS A1 motif was included to act as an MHCII elicitor for
Sergey A Kozmin et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(17), 4628-4641 (2002-04-25)
Described is a concise, highly stereocontrolled strategy to the Aspidosperma family of indole alkaloids, one that is readily adapted to the asymmetric synthesis of these compounds. The strategy is demonstrated by the total synthesis of (+/-)-tabersonine (rac-1), proceeding through a
Rhodium-Catalyzed Annulations of 1, 3-Dienes and Salicylaldehydes/2-Hydroxybenzyl Alcohols Promoted by 2-Ethylacrolein
Li Hong-Shuang, et al.
advanced synthesis and catalysis, 360(21), 4246-4251 (2018)
Synthesis of Diethyl 5-Ethyl-2, 3-Pyridinedicarboxylate
Cheng C, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(3), 918-918 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
256145-5G4061826043448