Merck
W364620
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenal
≥97%, FG
Synonim(y):
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer FEMA:
3646
Beilstein:
1734740
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
05.124
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cherry; fruity; nutty; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Focuses on the kinetics and mechanisms of reactions between 3-methyl-2-butenal and chlorine atoms, which are crucial for understanding its stability and reactivity in environmental contexts (Shi et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)