393204
4-Hydroxynonenal
≥98% (HPLC), liquid, lipid peroxidation marker, Calbiochem®
Synonim(y):
4-Hydroxynonenal
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
Poziom jakości
opis
RTECS - RA8510000
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OC(CCCCC)\C=C\C=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
Klucz InChI
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Na+, K+-ATPase activity
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup