Merck
63287
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
≥96.0% (NT)
Synonim(y):
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Wzór liniowy:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.52
Beilstein:
5191808
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (NT)
Formularz
solid
mp
126-131 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
Klucz InChI
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Inne uwagi
Preparation of 3-alkoxy-2-propenals, versatile intermediates, by alkylation or by reaction of the tosylate with an alcoholate
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.-M. Vatele
Tetrahedron, 42, 4443-4443 (1986)
A. Lubineau et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1001-1001 (1987)
H.R. Pfaendler et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1338-1338 (1986)
Marilena Larocca et al.
Food & function, 8(9), 3288-3296 (2017-08-24)
Brassica phytochemicals exert a broad spectrum of health-promoting activities. The aim of this study was to investigate the possible beneficial effects of a cauliflower leaf powder (CLP)-enriched diet to prevent inflammation and oxidative stress resulting from injection of lipopolysaccharide (LPS)
S. David et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2520-2520 (1979)