T9889
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
≥96%
Synonim(y):
Malonaldehyde bis(diethyl acetal), TEP
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
220 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Cyclic sulfamides using N, N′-bis(2-arylethyl)sulfamides via Pictet-Spengler reaction in the presence of formic acid.
- Isoxazole by reacting with hydroxylamine hydrochloride in water.
- 3,5-Diformylated-1,4-dihydropyridines via multicomponent coupling reaction with amine hydrochlorides and aldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup