Kluczowe dokumenty
D138606
3,3-Dimethylacrylic acid
97%
Synonim(y):
3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, Senecioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
194-195 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D138606-500G | 4061832489902 |
D138606-5G | |
D138606-100G | 4061833559734 |
D138606-10KG | |
D138606-1KG | |
D138606-250G |