Merck
T35203
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dimethylacrylic acid
98%
Synonim(y):
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1236500
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
tw
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Klucz InChI
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Araceli Larios et al.
Applied microbiology and biotechnology, 65(4), 373-376 (2004-07-13)
Candida antarctica lipase fraction B (CAL-B) showed substrate specificity in the synthesis of esters in hexane involving reactions of short-chain acids having linear (acetic and butyric acids) and branched chain (isovaleric acid) structures, an unsaturated (tiglic acid) fatty acid, and
Athula B Attygalle et al.
Journal of chemical ecology, 30(3), 577-588 (2004-05-14)
Analyses of pygidial gland contents of two species of a previously uninvestigated family of beetles (Trachypachidae) by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) revealed that their chemistry is similar to that reported from many members of the family Carabidae. Nevertheless, the composition
[Effects of a skin stimulating salve].
W RIESE
Wiener medizinische Wochenschrift (1946), 100(45-46), 758-759 (1950-11-25)
Y S Li et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 26(12), 835-837 (2003-06-05)
To study the chemical constituents of Ligularia vellerea. The compounds were isolated by column chromatography, and the structures were identified by NMR spectral data and other methods. Seven compounds were isolated and identified as 4-hydroxyacetophenone, 8 alpha-hydroxy-7(11)-eremophilen-12, 8 beta-olide, umbelliferone
Tigliane-type diterpene esters from Synadenium grantii.
R Bagavathi et al.
Planta medica, 54(6), 506-510 (1988-12-01)