Kluczowe dokumenty
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Poziom jakości
Wysokość
25.4 cm (10 in.)
Długość
44 cm
Szerokość
20 cm
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany