PXHVMPC50
Pellicon® XL Cassette with Durapore® Membrane
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Długość
18.8 cm (7.4 in.)
Szerokość
3 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For linear scalability to exist within a family of TFF devices, the channel geometry (path length and channel height) must be identical for each filter. The Pellicon® XL 50 cassette is the only TFF product of this size that can make this claim. The feed and permeate flow channels in every Pellicon® XL 50 cassette operate with the same pressure drop, flow velocity and concentration profile as the larger Pellicon® 2 cassettes. Other cassettes change feed or permeate flow channel dimensions or flow directions when scaling from a low-volume to a high-volume device Pellicon® XL 50 cassettes avoid these changes, providing simple, reliable linear scale-up.
Cechy i korzyści
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1