NIST1845A
Whole egg powder
NIST® SRM® 1845a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 pouches x 10 g ea
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Jednostka SRM 1845A składa się z pięciu zgrzewanych aluminiowanych woreczków, każdy woreczek zawiera ~10 g materiału.
SRM 1845A_cert
SRM 1845A_SDS
SRM 1845A_cert
SRM 1845A_SDS
Zastosowanie
NIST1845A Standardowy materiał odniesienia (SRM) dla całych jaj w proszku jest przeznaczony przede wszystkim do walidacji metod oznaczania składników proksymalnych, kwasów tłuszczowych, cholesterolu, witamin, pierwiastków i aminokwasów w całych jajach w proszku.
Cechy i korzyści
- Dostępne z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamków masowych cholesterolu, pierwiastków i witamin.
- Wartości referencyjne są wyrażone jako ułamki masowe dla innych dodatkowych elementów.
- Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie z jednostką miary SI dla chemicznej frakcji masowej, wyrażonej w miligramach na gram.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)