Merck
368571
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-butenoate
97%
Synonim(y):
Methyl 3,3-dimethylacrylate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1741592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4364 (lit.)
bp
70-75 °C/60 mmHg (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 3-methyl-2-butenoate is an α,β-unsaturated ester. It is reported as overripe fruity, ethereal odorant, responsible for the aroma of snake fruit. Rate coefficients for the reaction between the NO3 radical and methyl 3-methyl-2-butenoate has been evaluated.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos E Canosa-Mas et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(4), 643-650 (2005-02-21)
The relative-rate technique has been used to obtain rate coefficients for the reaction between the NO3 radical and alpha,beta-unsaturated esters and ketones: methyl E-2-butenoate (k1), methyl 3-methyl-2-butenoate (k2), methyl E-2-methyl-2-butenoate (k3), 3-methyl-3-buten-2-one (k4), E-3-penten-2-one (ks), 4-methyl-3-penten-2-one (k6), and E-3-methyl-3-penten-2-one (k7).
C H Wijaya et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(5), 1637-1641 (2005-03-03)
Three cultivars of snake fruits, Pondoh Hitam, Pondoh Super, and Gading, were freshly extracted using liquid-liquid extraction. The aroma compounds of the three samples were analyzed by GC-MS and GC-olfactometry using the nasal impact frequency (NIF) method. A total of