Kluczowe dokumenty
194328
Ethyl 3,3-dimethylacrylate
98%
Synonim(y):
Ethyl 3-methylcrotonate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
UTXVCHVLDOLVPC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reakcje jon-cząsteczka pomiędzy jonamifosfoniowymi O=P(OCH3)2+ i 3,3-dimetyloakrylanem etylu zostały zbadane za pomocą kwadrupolowej spektrometrii mas z pułapką jonową.
Zastosowanie
3,3-dimetyloakrylan etylu został użyty do syntezy:
- ester etylowy kwasu 3-benzylomerkapto-3-metylobutanowego
- kwascis-2-cyjano-3,3-dimetylocyklopropanokarboksylowy, prekursor do syntezy cis-piretroidów
- kwas 1-[13CD3]-9-cis-retinowy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
[Toxicological characteristics and the establishment of a MPEL for dimethylacrylic acid and its ethyl ether in the air of a work area].
A I Gurova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (4)(4), 52-53 (1985-04-01)
Potent odorants of the roasted powder and brew of Arabica coffee.
Blank I, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 195(3), 239-245 (1992)
Synthesis of 1-[13CD3]-9-cis-retinoic acid.
Bennani YL
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 36(8), 755-763 (1995)
Eric Leclerc et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 40(4), 458-463 (2005-02-16)
Ion-molecule reactions between the O=P(OCH3)2 + phosphonium ions and eight alpha,beta-unsaturated esters (methyl acrylate, ethyl acrylate, methyl crotonate, ethyl crotonate, methyl 3,3-dimethylacrylate, ethyl 3,3-dimethylacrylate, methyl methacrylate and ethyl methacrylate) were performed in a quadrupole ion trap mass spectrometer. The O=P(OCH3)2
Taifo Mahmud et al.
The Journal of biological chemistry, 277(36), 32768-32774 (2002-06-27)
Short chain carboxylic acids are well known as the precursors of fatty acid and polyketide biosynthesis. Iso-fatty acids, which are important for the control of membrane fluidity, are formed from branched chain starter units (isovaleryl-CoA and isobutyryl-CoA), which in turn