Key Documents
269239
Tridecanal
technical grade, 90%
Synonim(y):
Tridecyl aldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?