Merck
D221600
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
95%
Synonim(y):
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.32
Beilstein:
1699848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
491 °F
granice wybuchowości
~4.7 %
zanieczyszczenia
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
214-216 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Klucz InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Dodecene can be used as a substrate in:
  • Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
  • Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
  • Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
  • Alkylation of toluene
  • Polymerization using various supported catalysts.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydroformylation of 1-dodecene using Rh-TPPTS in a microemulsion
Haumann M, et al.
Applied Catalysis A: General, 225(1-2), 239-249 (2002)
Polymerization of ethene and longer chained olefins by metallocene catalysis
Macromolecular Symposia, 226(1), 25-34 (2005)
Synthesis of Synthetic Lubricants by Trimerization of 1-Decene and 1-Dodecene with Homogeneous Chromium Catalysts
Wasserscheid P, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 343(8), 814-818 (2001)
Synthesis of Synthetic Lubricants by Trimerization of 1-Decene and 1-Dodecene with Homogeneous Chromium Catalysts
Wasserscheid P, et al.
advanced synthesis and catalysis, 343(8), 814-818 (2001)
Synthesis and characterization of HPW/MCM-41 (Si) and HPW/MCM-41 (Si/Al) catalysts: Activity for toluene alkylation with 1-dodecene
Llanos A, et al.
Catalysis Today, 133(8), 20-27 (2008)