Merck
T9805
Sigma-Aldrich
1-Tetradecene
technical grade, 92%
Synonim(y):
1-Butadecen, n-tetradec-1-en, alfa-tetradeken
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.37
Beilstein:
1701156
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
6.8 (vs air)
Próba
92%
temp. samozapłonu
455 °F
zanieczyszczenia
≤2.0% 2-ethyl-1-dodecene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Klucz InChI
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains 2-butyl-1-decene, 2-hexyl-1-octene and n-tetradecane
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Javier Muro-Cruces et al.
ACS nano, 13(7), 7716-7728 (2019-06-08)
The physicochemical properties of spinel oxide magnetic nanoparticles depend critically on both their size and shape. In particular, spinel oxide nanocrystals with cubic morphology have shown superior properties in comparison to their spherical counterparts in a variety of fields, like
Marta Krasny et al.
Cell and tissue banking, 16(4), 631-638 (2015-07-15)
Increasingly dental surgeons face the challenge of reconstruction of the height and/or thickness of the alveolar ridge as more and more patients wish to have permanent restoration of their dental defects based on intraosseous implants. Evaluation of human allogeneic bone
Lucas A Lane et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(49), 14140-14147 (2014-08-27)
Quantum dots (QDs) offer distinct advantages over organic dyes and fluorescent proteins for biological imaging applications because of their brightness, photostability, and tunability. However, a major limitation is that single QDs emit fluorescent light in an intermittent on-and-off fashion called
Protokoły
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol