Merck
O5608
Sigma-Aldrich
Octanal
99%
Synonim(y):
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Beilstein:
1744086
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octanal is an essential precursor in the total synthesis of (−)-dihydrosporothriolide, (+)-tetrahydropyrenophorol and (+)-awajanomycin. It can also be used in the synthesis of erythritol and pentaerythritol based hydrotropes.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Asymmetric synthesis of the cytotoxic marine natural product (+)-awajanomycin and its C-11 epimer.
Fu R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(12), 4230-4243 (2010)
Total Synthesis of (?)-Dihydrosporothriolide Utilizing an Indium-Mediated Reformatsky?Claisen Rearrangement.
Ishihara J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(12), 5908-5913 (2014)
Roberto Romani et al.
Insects, 10(6) (2019-06-19)
Sitophilus zeamais (Motschulsky) is considered as one of the most destructive foodstuff pests. Due to their efficiency, low toxicity for mammalians and low environmental impact, plant-derived essential oils (EOs) are promising tools for pest control. In particular, the OEs extracted
An eco-compatible pathway to new hydrotropes from tetraols.
Herbinski A A, et al.
Green Chemistry (2018)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)
Protokoły
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis