Key Documents
192619
Tiglic aldehyde
≥96%
Synonim(y):
(E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Zastosowanie
- alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle
- E,E-2,4-dimethyl-2,4-hexa dienal, volatile constituents of the defensive secretions of Leiobunum nigripalpi
- 4-methyl-2,4-hexadiene-1-ol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?