Merck
W292206
Sigma-Aldrich
Propenyl guaethol
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2922
Numer WE:
Nr Rady Europy:
170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.002
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
mp
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; creamy; sweet; vanilla
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 25 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)