Merck
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridine
≥98%, FG
Synonim(y):
2,4-Lutidine, 2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Numer FEMA:
4389
Beilstein:
1506
Numer MDL:
Numer Flavisa:
14.104
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
tw
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
smoky; phenolic
ciąg SMILES
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup