Merck
W331015
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
greener alternative
natural, 98%, FG
Synonim(y):
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.20
Numer FEMA:
3310
Numer EC enzymu:
219-407-1
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.032
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
Saccharum officinarum (sugarcane)
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cheese; musty; sulfurous
ciąg SMILES
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wpływ lotnych związków organicznych z bakterii na nicienie...: Metylotiomaślan został zidentyfikowany jako bioaktywny lotny związek organiczny w interakcjach bakterii z nicieniami, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie w biokontroli w rolnictwie (Xu et al., 2015).
  • Aktywność karboksyloesterazy, sekwencja cDNA i ekspresja genów u podatnych i odpornych na malation szczepów mszycy bawełnianej Aphis gossypii...: Badanie to bada interakcje enzymatyczne z udziałem metylotiomaślanu, zapewniając wgląd w mechanizmy odporności na insektycydy, które mogą informować o rozwoju bardziej skutecznych strategii zwalczania szkodników (Pan et al., 2009).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)